(S)-2-Methylpropane-2-sulphinamide 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
H27115.14
H27115.06
H27115.03
H27115.14EA
961
EUR
H27115.14
H27115.06
H27115.03
(S)-2-Methylpropane-2-sulphinamide 97%
(S)-2-Methylpropane-2-sulphinamide
Purity: 97%
CAS No.: 343338-28-3
Molecular Formula: C4H11NOS
Formula Weight: 121.20
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 97-101°
MDL No.: MFCD05861480
Fórmula:
C₄H₁₁NOS Ponto de Fusão: 97…101 °C |
Número MDL :
MFCD05861480 Número CAS: 343338-28-3 |