(-)-Bis[(S)-1-phenylethyl]amine ≥99%, ee 98%, ChiPros®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
H27106.14
H27106.06
H27106.03
H27106.14EA
621
EUR
H27106.14
H27106.06
H27106.03
(-)-Bis[(S)-1-phenylethyl]amine ≥99%, ee 98%, ChiPros®
(-)-Bis[(S)-1-phenylethyl]amine
Purity: 99%
CAS No.: 56210-72-1
Molecular Formula: C16H19N
Formula Weight: 225.34
Boiling Point: 98°/0.3mm
MDL No.: MFCD00243087
Fórmula:
C₁₆H₁₉N Ponto de ebulição: 98 °C (0,3 mmHg) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00243087 Número CAS: 56210-72-1 |