Print…
Methyl-1-benzyl-4-oxopiperidine-3-carboxylate hydrochloride 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: 1-Benzyl-3-methoxycarbonyl-4-piperidone hydrochloride, 1-Benzyl-4-oxo-3-piperidinecarboxylic acid methyll ester hydrochloride, Methyl 1-Benzyl-4-oxo-3-piperidinecarboxylate HCl, Methyl 1-Benzyl-4-oxo-3-piperidinecarboxylate hydrochloride, Methyl 1-benzyl-4-oxopiperidine-3-carboxylate hydrochloride
H26930.22 H26930.14
H26930.22EA 183 EUR
H26930.22 H26930.14
Methyl-1-benzyl-4-oxopiperidine-3-carboxylate hydrochloride 95%
Methyl-1-benzyl-4-oxopiperidine-3-carboxylate hydrochloride
Purity: 95% CAS No.: 3939-01-3 Molecular Formula: C14H17NO3.HCl Formula Weight: 283.75 Melting Point: ca 185° dec. MDL No.: MFCD00012799
Fórmula: C₁₄H₁₈ClNO₃ C₁₅H₁₉NO₃·HCl
Peso Molecular: 283.75 g/mol
Ponto de Fusão: ∼ 185 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012799
Número CAS: 3939-01-3
EINECS: 223-522-2