Print…
3-Bromocatechol 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Bromobenzene-1,2-diol, 1-Bromo-2,3-dihydroxybenzene
H26925.MD H26925.03
H26925.MDEA 117 EUR
H26925.MD H26925.03
3-Bromocatechol 95%
3-Bromocatechol
Purity: 95% CAS No.: 14381-51-2 Molecular Formula: C6H5BrO2 Formula Weight: 189.01 Melting Point: 39-42° MDL No.: MFCD00869768
Fórmula: C₆H₅BrO₂
Ponto de Fusão: 39…42 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00869768
Número CAS: 14381-51-2