Trimethyl(vinyloxy)silane 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
H26876.03
H26876.06
H26876.03EA
33.5
EUR
H26876.03
H26876.06
Trimethyl(vinyloxy)silane 97%
Trimethyl(vinyloxy)silane
Purity: 97%
CAS No.: 6213-94-1
Molecular Formula: H2C=CHOSi(CH3)3
Formula Weight: 116.24
Flash Point: -19°(-2°F)
Refractive Index: 1.389
Boiling Point: 74°
UN No.: UN1993
MDL No.: MFCD00054764
Fórmula:
C₅H₁₂OSi Ponto de ebulição: 74 °C Densidade: 0,779 Ponto de Inflamação: –19 °C (–2 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00054764 Número CAS: 6213-94-1 EINECS: 228-281-7 ADR: 3,II |