Print…
1,2,3,4-Tetrahydro-2,2,4,7-tetramethylquinoline 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
H26726.AA H26726.AC
H26726.AAEA 59.5 EUR
H26726.AA H26726.AC
1,2,3,4-Tetrahydro-2,2,4,7-tetramethylquinoline 97%
1,2,3,4-Tetrahydro-2,2,4,7-tetramethylquinoline
Purity: 97% CAS No.: 59388-58-8 Molecular Formula: C13H19N Formula Weight: 189.30 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5475 Boiling Point: 123°/5mm MDL No.: MFCD00799587
Fórmula: C₁₃H₁₉N
Ponto de ebulição: 123 °C (5 mmHg)
Densidade: 0,975
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00799587
Número CAS: 59388-58-8
EINECS: 261-732-6