Print…
2'-Iodo-1,1':3',1''-terphenyl ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
H26704.03 H26704.06
H26704.03EA 103 EUR
H26704.03 H26704.06
2'-Iodo-1,1':3',1''-terphenyl ≥99%
2'-Iodo-1,1':3',1''-terphenyl
Purity: 99% CAS No.: 82777-09-1 Molecular Formula: C18H13I Formula Weight: 356.21 Melting Point: 113-116° MDL No.: MFCD00185026
Fórmula: C₁₈H₁₃I
Ponto de Fusão: 113…116 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00185026
Número CAS: 82777-09-1