(±)-Propranolol hydrochloride 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
1-(Isopropylamino)-3-(1-naphthyloxy)-2-propanol hydrochloride, Propranolol hydrochloride, DL-Propranolol hydrochloride, (±)-1-Isopropylamino-3-(1-naphthyloxy)-2-propanol hydrochloride
H26645.14
H26645.06
H26645.14EA
273
EUR
H26645.14
H26645.06
(±)-Propranolol hydrochloride 99%
(±)-Propranolol hydrochloride
Purity: 99%
CAS No.: 318-98-9
Molecular Formula: C16H21NO2.HCl
Formula Weight: 295.80
Melting Point: 163-165°
MDL No.: MFCD00012558
Fórmula:
C₁₆H₂₁NO₂·HCl Ponto de Fusão: 163…165 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00012558 Número CAS: 318-98-9 EINECS: 206-268-7 Merck Index: 14,7840 |