2,6-Pyridinedicarbonyl dichloride 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
2,6-Pyridinedicarboxylicacidchloride, 2,6-Pyridinedicarboxylic acid chloride
H26570.03
H26570.06
H26570.14
H26570.03EA
24.9
EUR
H26570.03
H26570.06
H26570.14
2,6-Pyridinedicarbonyl dichloride 97%
2,6-Pyridinedicarbonyl dichloride
Purity: 98%
CAS No.: 3739-94-4
Molecular Formula: C7H3Cl2NO2
Formula Weight: 204.01
Odour: Irritating
Melting Point: 57-61°
Boiling Point: 284°
Beilstein Reference: 131556
UN No.: UN3261
MDL No.: MFCD00006289
Fórmula:
C₇H₃Cl₂NO₂ Ponto de ebulição: 284 °C Ponto de Fusão: 57…61 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00006289 Número CAS: 3739-94-4 EINECS: 223-125-4 ADR: 8,II |