Methyl-2-amino-2-methylpropanoate hydrochloride 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
Methyl alpha-aminoisobutyrate hydrochloride, H-Aib-OMe.HCl, Methyl 2-aminoisobutyrate hydrochloride, H-Aib-OMe·HCl
H26550.06
H26550.03
H26550.06EA
272
EUR
H26550.06
H26550.03
Methyl-2-amino-2-methylpropanoate hydrochloride 99%
Methyl-2-amino-2-methylpropanoate hydrochloride
Purity: 99%
CAS No.: 15028-41-8
Molecular Formula: C5H11NO2.HCl
Formula Weight: 153.61
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: ca 185° dec.
MDL No.: MFCD00214247
Fórmula:
C₅H₁₁NO₂·HCl Ponto de Fusão: ∼ 185 °C (decomposição) |
Número MDL :
MFCD00214247 Número CAS: 15028-41-8 |