Print…
1-Benzyl-1,4,7,10-tetraazacyclododecane
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: N-Benzyl-1,4,7,10-tetraazacyclododecane
H26525.MD H26525.03
H26525.MDEA 152 EUR
H26525.MD H26525.03
1-Benzyl-1,4,7,10-tetraazacyclododecane
1-Benzyl-1,4,7,10-tetraazacyclododecane
CAS No.: 112193-83-6 Molecular Formula: C15H26N4 Formula Weight: 262.40 Melting Point: 84-86° MDL No.: MFCD09263310
Fórmula: C₁₅H₂₆N₄
Ponto de Fusão: 84…86 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09263310
Número CAS: 112193-83-6