N-Boc-L-prolinal 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
(S)-1-Boc-2-Formylpyrrolidine
H26495.06
H26495.03
H26495.06EA
493
EUR
H26495.06
H26495.03
N-Boc-L-prolinal 96%
N-Boc-L-prolinal
Purity: 96%
CAS No.: 69610-41-9
Molecular Formula: C10H17NO3
Formula Weight: 199.25
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Flash Point:
Fórmula:
C₁₀H₁₇NO₃ Ponto de ebulição: 228 °C Densidade: 1,06 Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F) |
Número MDL :
MFCD00274186 Número CAS: 69610-41-9 |