1-Phenylethyl mercaptan 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
H26345.03
H26345.09
H26345.03EA
47.2
EUR
H26345.03
H26345.09
1-Phenylethyl mercaptan 98%
1-Phenylethyl mercaptan
Purity: 98%
CAS No.: 6263-65-6
Molecular Formula: C8H10S
Formula Weight: 138.23
Flash Point: 76°(169°F)
Refractive Index: 1.5580
UN No.: UN2810
MDL No.: MFCD00053515
Fórmula:
C₈H₁₀S Peso Molecular: 138.23 g/mol Densidade: 1.021 Ponto de Inflamação: 76 °C (169 °F) Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD00053515 Número CAS: 6263-65-6 ADR: 6.1 III |