Print…
4-(Trimethylsilyl)diphenylacetylene 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Trimethyl[4-(phenylethynyl)phenyl]silane
H26300.03 H26300.06 H26300.14
H26300.03EA 32.7 EUR
H26300.03 H26300.06 H26300.14
4-(Trimethylsilyl)diphenylacetylene 99%
4-(Trimethylsilyl)diphenylacetylene
Purity: 99% CAS No.: 136459-72-8 Molecular Formula: C17H18Si Formula Weight: 250.42 Melting Point: 37-39° MDL No.: MFCD09953470
Fórmula: C₁₇H₁₈Si
Peso Molecular: 250.42 g/mol
Ponto de Fusão: 37…39 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09953470
Número CAS: 136459-72-8