Print…
3-Fluoro-4-nitrobenzyl bromide 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 4-(Bromomethyl)-2-fluoro-1-nitrobenzene
H26193.03 H26193.06
H26193.03EA 152 EUR
H26193.03 H26193.06
3-Fluoro-4-nitrobenzyl bromide 97%
3-Fluoro-4-nitrobenzyl bromide
Purity: 97% CAS No.: 131858-37-2 Molecular Formula: C7H5BrFNO2 Formula Weight: 234.02 Melting Point: 46-48° UN No.: UN3261 MDL No.: MFCD03094237
Fórmula: C₇H₅BrFNO₂
Peso Molecular: 234.024 g/mol
Ponto de Fusão: 46…48 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03094237
Número CAS: 131858-37-2
ADR: 8 II