Acetylacetonato(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
H26083.03
H26083.MD
H26083.03EA
1010
EUR
H26083.03
H26083.MD
Acetylacetonato(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I)
Acetylacetonato(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I)
CAS No.: 12245-39-5
Molecular Formula: C13H19O2Rh
Formula Weight: 310.19
Melting Point: 136-140°
MDL No.: MFCD00075046
Fórmula:
C₁₃H₂₀O₂Rh Ponto de Fusão: 136…140 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00075046 Número CAS: 12245-39-5 |