Print…
4-Cyanophenylacetic acid 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 2-(4-Cyanophenyl)acetic acid
H26062.03 H26062.06
H26062.03EA 150 EUR
H26062.03 H26062.06
4-Cyanophenylacetic acid 97%
4-Cyanophenylacetic acid
Purity: 97% CAS No.: 5462-71-5 Molecular Formula: C9H7NO2 Formula Weight: 161.16 Melting Point: 150-152° UN No.: UN3439 MDL No.: MFCD06798066
Fórmula: C₉H₇NO₂
Ponto de Fusão: 150…152 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06798066
Número CAS: 5462-71-5
EINECS: 226-753-7
ADR: 6.1,III