5-Formyl-4-methylthiophene-2-boronic acid 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
H25947.06
H25947.03
H25947.06EA
258
EUR
H25947.06
H25947.03
5-Formyl-4-methylthiophene-2-boronic acid 97%
5-Formyl-4-methylthiophene-2-boronic acid
Purity: 97%
CAS No.: 352530-25-7
Molecular Formula: C6H7BO3S
Formula Weight: 169.95
Melting Point: 118-120°
MDL No.: MFCD03093890
Fórmula:
C₆H₇BO₃S Ponto de Fusão: 118…120 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD03093890 Número CAS: 352530-25-7 |