Methyl-2-oxo-2H-pyran-3-carboxylate 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
H25932.06
H25932.03
H25932.06EA
128
EUR
H25932.06
H25932.03
Methyl-2-oxo-2H-pyran-3-carboxylate 98%
Methyl-2-oxo-2H-pyran-3-carboxylate
Purity: 98%
CAS No.: 25991-27-9
Molecular Formula: C7H6O4
Formula Weight: 154.12
Melting Point: 74-77°
Boiling Point: 146-148°/0.75mm
Beilstein Reference: 1424749
MDL No.: MFCD00075443
Fórmula:
C₇H₆O₄ Ponto de ebulição: 146…148 °C (0,75 mmHg) Ponto de Fusão: 74…77 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00075443 Número CAS: 25991-27-9 EINECS: 247-397-9 |