Print…
Ethyl-2-(ethoxymethylene)-4,4,4-trifluoro-3-oxobutyrate 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Ethyl ethoxymethylene-3-oxo-4,4,4-trifluorobutyrate, 3-Ethoxy-2-(2,2,2-trifluoroacetyl)acrylic Acid Ethyl Ester, Ethyl 3-Ethoxy-2-(2,2,2-trifluoroacetyl)acrylate, 2-(Ethoxymethylene)-4,4,4-trifluoro-3-oxobutyric Acid Ethyl Ester
H25927.18 H25927.09
H25927.18EA 490 EUR
H25927.18 H25927.09
Ethyl-2-(ethoxymethylene)-4,4,4-trifluoro-3-oxobutyrate 97%
Ethyl-2-(ethoxymethylene)-4,4,4-trifluoro-3-oxobutyrate
Purity: 97% CAS No.: 571-55-1 Molecular Formula: C9H11F3O4 Formula Weight: 240.18 Flash Point: 104°(220°F) Refractive Index: 1.4290 Boiling Point: 80-82°/1mm MDL No.: MFCD02677683
Fórmula: C₉H₁₁F₃O₄
Peso Molecular: 240.18 g/mol
Ponto de ebulição: 80…82 °C (1 mmHg)
Densidade: 1.235
Ponto de Inflamação: 104 °C (220 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02677683
Número CAS: 571-55-1