Print…
D-Phenylalanine methyl ester hydrochloride 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
H25920.14 H25920.06
H25920.14EA 178 EUR
H25920.14 H25920.06
D-Phenylalanine methyl ester hydrochloride 99%
D-Phenylalanine methyl ester hydrochloride
Fórmula: C₁₀H₁₃NO₂
Ponto de Fusão: 158…162 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00066112
Número CAS: 13033-84-6