Chlorodi(1-naphthyl)phosphine 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
H25893.06
H25893.03
H25893.06EA
555
EUR
H25893.06
H25893.03
Chlorodi(1-naphthyl)phosphine 95%
Chlorodi(1-naphthyl)phosphine
Purity: 95%
CAS No.: 36042-99-6
Molecular Formula: C20H14ClP
Formula Weight: 320.76
Melting Point: 154-157°
Boiling Point: 227-229°/0.6mm
UN No.: UN3261
MDL No.: MFCD09753469
Fórmula:
C₂₀H₁₄ClP Ponto de ebulição: 227…229 °C (0,6 mmHg) Ponto de Fusão: 154…157 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD09753469 Número CAS: 36042-99-6 ADR: 8,II |