2-(Trifluoromethyl)pyrrolidine 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
H25852.MD
H25852.03
H25852.MDEA
89.2
EUR
H25852.MD
H25852.03
2-(Trifluoromethyl)pyrrolidine 95%
2-(Trifluoromethyl)pyrrolidine
Purity: 95%
CAS No.: 109074-67-1
Molecular Formula: C5H8F3N
Formula Weight: 139.12
Flash Point: 26°(78°F)
Refractive Index: 1.379
Boiling Point: 110-112°
UN No.: UN2733
MDL No.: MFCD02663405
Fórmula:
C₅H₈F₃N Ponto de ebulição: 110…112 °C Densidade: 1,21 Ponto de Inflamação: 26 °C (78 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD02663405 Número CAS: 109074-67-1 ADR: 3,III |