Print…
Cyclopropane-1,1-dicarboxylic acid mono methyl ester 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-(Methoxycarbonyl)cyclopropanecarboxylic acid
H25828.06 H25828.03
H25828.06EA 103 EUR
H25828.06 H25828.03
Cyclopropane-1,1-dicarboxylic acid mono methyl ester 97%
Cyclopropane-1,1-dicarboxylic acid mono methyl ester
Purity: 97% CAS No.: 113020-21-6 Molecular Formula: C6H8O4 Formula Weight: 144.13 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 50-57° Boiling Point: 85-87°/0.2mm MDL No.: MFCD06800496
Fórmula: C₆H₈O₄
Ponto de ebulição: 85…87 °C (0,2 mmHg)
Ponto de Fusão: 50…57 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06800496
Número CAS: 113020-21-6