(S)-(-)-2,2'-Diamino-1,1'-binaphthalene 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
H25784.MD
H25784.03
H25784.MDEA
55.5
EUR
H25784.MD
H25784.03
(S)-(-)-2,2'-Diamino-1,1'-binaphthalene 97%
(S)-(-)-2,2'-Diamino-1,1'-binaphthalene
Purity: 97%
CAS No.: 18531-95-8
Molecular Formula: C20H16N2
Formula Weight: 284.36
Melting Point: 236-242°
Beilstein Reference: 2419071
Optical Rotation: -150° (c=1 in pyridine)
MDL No.: MFCD00145204
Fórmula:
C₂₀H₁₆N₂ Ponto de Fusão: 236…242 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00145204 Número CAS: 18531-95-8 |