4-Fluoropiperidine hydrochloride 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
H25755.03
H25755.MD
H25755.03EA
364
EUR
H25755.03
H25755.MD
4-Fluoropiperidine hydrochloride 95%
4-Fluoropiperidine hydrochloride
Purity: 95%
CAS No.: 57395-89-8
Molecular Formula: C5H10FN.HCl
Formula Weight: 139.60
Melting Point: 161-163°
MDL No.: MFCD03452786
Fórmula:
C₅H₁₁ClFN Ponto de Fusão: 161…163 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD03452786 Número CAS: 57395-89-8 |