Dimethyl iminodiacetate hydrochloride 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
B25729.06
B25729.14
B25729.06EA
90.7
EUR
B25729.06
B25729.14
Dimethyl iminodiacetate hydrochloride 98%
Dimethyl iminodiacetate hydrochloride
Purity: 98%
CAS No.: 39987-25-2
Molecular Formula: C6H11NO4.HCl
Formula Weight: 197.62
Melting Point: ca 170°
Beilstein Reference: 3703236
MDL No.: MFCD00216724
Fórmula:
C₆H₁₁NO₄·HCl Ponto de Fusão: ∼ 170 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00216724 Número CAS: 39987-25-2 |