6-Chloro-7-deazapurine 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
B25713.03
B25713.06
B25713.03EA
111
EUR
B25713.03
B25713.06
6-Chloro-7-deazapurine 98%
6-Chloro-7-deazapurine
Purity: 98%
CAS No.: 3680-69-1
Molecular Formula: C6H4ClN3
Formula Weight: 153.52
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 190-192°
MDL No.: MFCD01686865
Fórmula:
C₆H₄ClN₃ Ponto de Fusão: 190…192 °C |
Número MDL :
MFCD01686865 Número CAS: 3680-69-1 |