Methyl-1-cyclohexene-1-carboxylate 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
|
B25568.06
B25568.14
B25568.06EA
121
EUR
B25568.06
B25568.14
Methyl-1-cyclohexene-1-carboxylate 97%
Methyl-1-cyclohexene-1-carboxylate
Purity: 97%
CAS No.: 18448-47-0
Molecular Formula: C8H12O2
Formula Weight: 140.18
Flash Point: 73°(165°F)
Refractive Index: 1.4770
Boiling Point: 190-192°
MDL No.: MFCD00001544
Fórmula:
C₈H₁₂O₂ Ponto de ebulição: 190…192 °C Densidade: 1,030 Ponto de Inflamação: 73 °C (165 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00001544 Número CAS: 18448-47-0 EINECS: 242-331-5 |