Print…
Amberlite® IRA-402 (Cl) resina de troca iônica
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
B25556.36 B25556.22 B25556.0E
B25556.36EA 72.5 EUR
B25556.36 B25556.22 B25556.0E
Amberlite® IRA-402 (Cl) resina de troca iônica
Amberlite® IRA-402 (Cl)
CAS No.: 52439-77-7 MDL No.: MFCD01864002
Densidade: 1,07
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00145564
Número CAS: 52439-77-7