Print…
Methyl (4-fluorobenzoyl)acetate 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: 3-(4-Fluorophenyl)-3-oxopropionic Acid Methyl Ester, Methyl 4-fluorobenzoylacetate, (4-Fluorobenzoyl)acetic Acid Methyl Ester, Methyl 3-(4-Fluorophenyl)-3-oxopropionate
B25546.03 B25546.09
B25546.03EA 42 EUR
B25546.03 B25546.09
Methyl (4-fluorobenzoyl)acetate 95%
Methyl (4-fluorobenzoyl)acetate
Purity: 95% CAS No.: 63131-29-3 Molecular Formula: C10H9FO3 Formula Weight: 196.18 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5210 Boiling Point: 91°/5mm MDL No.: MFCD00000355
Fórmula: C₁₀H₉FO₃
Peso Molecular: 196.18 g/mol
Ponto de ebulição: 91 °C (5 mmHg)
Densidade: 1.228
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000355
Número CAS: 63131-29-3
EINECS: 263-889-6