4'-(4-Methylphenyl)-2,2':6',2''-terpyridine 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
B25509.02
B25509.77
B25509.02EA
164
EUR
B25509.02
B25509.77
4'-(4-Methylphenyl)-2,2':6',2''-terpyridine 98%
Purity: 98%
CAS No.: 89972-77-0
Molecular Formula: C22H17N3
Formula Weight: 323.40
Melting Point: 167-170°
MDL No.: MFCD06796977
Fórmula:
C₂₂H₁₇N₃ Ponto de Fusão: 167…170 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD06796977 Número CAS: 89972-77-0 |