Print…
Cyclobutylamine hydrochloride 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Cyclobutanamine hydrochloride
B25400.14 B25400.06
B25400.14EA 335 EUR
B25400.14 B25400.06
Cyclobutylamine hydrochloride 97%
Cyclobutylamine hydrochloride
Purity: 97% CAS No.: 6291-01-6 Molecular Formula: C4H9N.HCl Formula Weight: 107.58 Melting Point: 180-183° MDL No.: MFCD00034953
Fórmula: C₄H₉N·HCl
Ponto de Fusão: 180…183 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00034953
Número CAS: 6291-01-6
EINECS: 228-540-4