2-Methylpropane-2-sulphinamide 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
B25385.03
B25385.06
B25385.03EA
50.6
EUR
B25385.03
B25385.06
2-Methylpropane-2-sulphinamide 97%
2-Methylpropane-2-sulphinamide
Purity: 97%
CAS No.: 146374-27-8
Molecular Formula: (CH3)3CS(O)NH2
Formula Weight: 121.20
Melting Point: 97-101°
MDL No.: MFCD05861480
Fórmula:
C₄H₁₁NOS Ponto de Fusão: 97…101 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD01863616 Número CAS: 146374-27-8 |