Ethyl-4-pyrazolecarboxylate 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
ethyl 1H-pyrazole-4-carboxylate, Ethyl 4-pyrazolecarboxylate
B25351.06
B25351.14
B25351.06EA
159
EUR
B25351.06
B25351.14
Ethyl-4-pyrazolecarboxylate 98%
Ethyl-4-pyrazolecarboxylate
Purity: 98%
CAS No.: 37622-90-5
Molecular Formula: C6H8N2O2
Formula Weight: 140.14
Melting Point: 75-80°
Boiling Point: 138-140°/3mm
MDL No.: MFCD00010844
Fórmula:
C₆H₈N₂O₂ Ponto de ebulição: 138…140 °C (3 mmHg) Ponto de Fusão: 75…80 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00010844 Número CAS: 37622-90-5 |