Print…
Methyl malonamate 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Methyl 3-amino-3-oxopropanoate
B25326.14 B25326.22
B25326.14EA 150 EUR
B25326.14 B25326.22
Methyl malonamate 98%
Methyl malonamate
Purity: 98% CAS No.: 51513-29-2 Molecular Formula: C4H7NO3 Formula Weight: 117.11 Melting Point: 38-40° MDL No.: MFCD00674533
Fórmula: C₄H₇NO₃
Ponto de Fusão: 38…40 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00674533
Número CAS: 51513-29-2