Print…
Quinoline-N-oxide hydrate, (∼20% H₂O) 97% (peso seco)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
B25209.06 B25209.14
B25209.06EA 58 EUR
B25209.06 B25209.14
Quinoline-N-oxide hydrate, (∼20% H₂O) 97% (peso seco)
Quinoline-N-oxide hydrate
Purity: 97% CAS No.: 64201-64-5 Molecular Formula: C9H7NO.xH2O Formula Weight: 145.16(anhy) Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: ca 50° Beilstein Reference: 5989589 MDL No.: MFCD00149472
Fórmula: C₉H₇NO·xH₂O
Ponto de Fusão: ∼ 50 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149472
Número CAS: 64201-64-5
EINECS: 216-560-6