Print…
Ethyl 2-cyclohexylidenacetate 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Ethyl 2-cyclohexylideneacetate
B25073.06 B25073.14 B25073.22
B25073.06EA 61.8 EUR
B25073.06 B25073.14 B25073.22
Ethyl 2-cyclohexylidenacetate 98%
Ethyl-2-cyclohexylidenacetate
Purity: 98% CAS No.: 1552-92-7 Molecular Formula: C10H16O2 Formula Weight: 168.24 Boiling Point: 48-49°/0.02mm MDL No.: MFCD00017627
Fórmula: C₁₀H₁₆O₂
Ponto de ebulição: 48…49 °C (0,02 mmHg)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00963857
Número CAS: 1552-92-7
EINECS: 216-297-7