1,2:3,4-Di-O-isopropylidene-ɑ-D-galactopyranose 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
Diacetone-D-galactose, 1,2:3,4-Di-O-isopropylidene-D-galactopyranose, ((3aR,5R,5aS,8aS,8bR)-2,2,7,7-Tetramethyltetrahydro-3aH-bis([1,3]dioxolo)[4,5-b:4',5'-d]pyran-5-yl)methanol
B24899.06
B24899.14
B24899.06EA
46.3
EUR
B24899.06
B24899.14
1,2:3,4-Di-O-isopropylidene-ɑ-D-galactopyranose 95%
1,2:3,4-Di-O-isopropylidene-alpha-D-galactopyranose
Syn: Diacetone-D-galactose
Purity: 95%
CAS No.: 4064-06-6
Molecular Formula: C12H20O6
Formula Weight: 260.29
MDL No.: MFCD00063225
Fórmula:
C₁₂H₂₀O₆ Densidade: 1,143 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00063225 Número CAS: 4064-06-6 EINECS: 223-771-7 |