Print…
Ethyl-5-nitro-2-furoate 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
B24861.03 B24861.06 B24861.14
B24861.03EA 22.8 EUR
B24861.03 B24861.06 B24861.14
Ethyl-5-nitro-2-furoate 97%
Ethyl-5-nitro-2-furoate
Purity: 97% CAS No.: 943-37-3 Molecular Formula: C7H7NO5 Formula Weight: 185.14 Melting Point: 98-101° MDL No.: MFCD00092566
Fórmula: C₇H₇NO₅
Ponto de Fusão: 98…101 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00092566
Número CAS: 943-37-3
EINECS: 213-400-7