6-Hydroxyhexanoic acid 95% may cont. variable amounts of dimer
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
B24857.03
B24857.06
B24857.14
B24857.03EA
62.3
EUR
B24857.03
B24857.06
B24857.14
6-Hydroxyhexanoic acid 95% may cont. variable amounts of dimer
6-Hydroxyhexanoic acid
Purity: 95%
CAS No.: 1191-25-9
Molecular Formula: C6H12O3
Formula Weight: 132.16
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Flash Point:
Fórmula:
C₆H₁₂O₃ Densidade: 1,08 Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F) |
Número MDL :
MFCD00046560 Número CAS: 1191-25-9 |