Print…
Suberoyl chloride 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Suberoylchloride, Suberoyl Chloride
B24580.06 B24580.14
B24580.06EA 102 EUR
B24580.06 B24580.14
Suberoyl chloride 97%
Suberoyl chloride
Purity: 97% CAS No.: 10027-07-3 Molecular Formula: C8H12Cl2O2 Formula Weight: 211.09 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4680 Boiling Point: 162-163°/15mm UN No.: UN3265 MDL No.: MFCD00000764
Fórmula: C₈H₁₂Cl₂O₂
Peso Molecular: 211.08 g/mol
Ponto de ebulição: 162…163 °C (15 mmHg)
Densidade: 1.172
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000764
Número CAS: 10027-07-3
ADR: 8 II