Print…
Iron(II) gluconate hydrate 94%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
B24561.22 B24561.36
B24561.22EA 25.3 EUR
B24561.22 B24561.36
Iron(II) gluconate hydrate 94%
Iron(II) gluconate hydrate
Purity: 94% CAS No.: 22830-45-1 Molecular Formula: C12H22FeO14.2H2O Formula Weight: 482.19 (446.19anhy) Melting Point: ca 140° MDL No.: MFCD00150872
Fórmula: C₁₂H₂₄FeO₁₅
Ponto de Fusão: ∼ 140 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00150872
Número CAS: 22830-45-1
EINECS: 206-076-3