Print…
γ-Phenyl-γ-butyrolactone 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: 5-Phenyltetrahydrofuran-2-one
B24364.06 B24364.14
B24364.06EA 40.9 EUR
B24364.06 B24364.14
γ-Phenyl-γ-butyrolactone 97%
gamma-Phenyl-gamma-butyrolactone
Purity: 97% CAS No.: 1008-76-0 Molecular Formula: C10H10O2 Formula Weight: 162.19 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 35-38° Boiling Point: 305° Beilstein Reference: 125169 MDL No.: MFCD00005398
Fórmula: C₁₀H₁₀O₂
Ponto de ebulição: 305 °C
Ponto de Fusão: 35…38 °C
Densidade: 1,155
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005398
Número CAS: 1008-76-0
EINECS: 213-761-0