Print…
Ethyl-3-(dimethylamino)acrylate 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Ethyl 3-(dimethylamino)acrylate, 3-(Dimethylamino)acrylic Acid Ethyl Ester, Ethyl 3-(N,N-dimethylamino)acrylate
B24291.18 B24291.09 B24291.30
B24291.18EA 148 EUR
B24291.18 B24291.09 B24291.30
Ethyl-3-(dimethylamino)acrylate 99%
Ethyl-3-(dimethylamino)acrylate
Purity: 99% CAS No.: 924-99-2 Molecular Formula: C7H13NO2 Formula Weight: 143.19 Refractive Index: 1.5120 Melting Point: 17-18° Boiling Point: 118-121°/10mm MDL No.: MFCD00144269
Fórmula: C₇H₁₃NO₂
Peso Molecular: 143.19 g/mol
Ponto de ebulição: 118…121 °C (10 mmHg)
Ponto de Fusão: 17…18 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00144269
Número CAS: 924-99-2
EINECS: 402-650-4