Maltitol 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
B24158.0B
B24158.18
B24158.30
B24158.0BEA
296
EUR
B24158.0B
B24158.18
B24158.30
Maltitol 97%
Maltitol
Purity: 97%
CAS No.: 585-88-6
Molecular Formula: C12H24O11
Formula Weight: 344.32
Physical Form: Cryst powder
Appearance: White
Melting Point: 149-152°
Beilstein Reference: 89983
Optical Rotation: +107° (c=10 in water)
MDL No.: MFCD00006600
Fórmula:
C₁₂H₂₄O₁₁ Ponto de Fusão: 149…152 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00006600 Número CAS: 585-88-6 EINECS: 209-567-0 |