Print…
Nitrofurantoin 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
B24079.14 B24079.22 B24079.36
B24079.14EA 50.5 EUR
B24079.14 B24079.22 B24079.36
Nitrofurantoin 98%
Nitrofurantoin
Purity: 98% CAS No.: 67-20-9 Molecular Formula: C8H6N4O5 Formula Weight: 238.16 Melting Point: ca 265° dec. MDL No.: MFCD00003224
Fórmula: C₈H₆N₄O₅
Ponto de Fusão: ∼ 265 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003224
Número CAS: 67-20-9
EINECS: 200-646-5