Print…
Sodium 2,4-pentanedionate hydrate 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
B24009.0B B24009.18 B24009.30
B24009.0BEA 589 EUR
B24009.0B B24009.18 B24009.30
Sodium 2,4-pentanedionate hydrate 95%
Sodium 2,4-pentanedionate hydrate
Purity: 95% CAS No.: 86891-03-4 Molecular Formula: C5H7NaO2.xH2O Formula Weight: 122.11(anhy) Melting Point: 228-230° MDL No.: MFCD00078034
Fórmula: C₅H₇NaO₂·xH₂O
Ponto de Fusão: 228…230 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00078034
Número CAS: 86891-03-4
EINECS: 239-448-9