Print…
2-Propionylpyrrole 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
B23954.03 B23954.06
B23954.03EA 45.5 EUR
B23954.03 B23954.06
2-Propionylpyrrole 99%
2-Propionylpyrrole
Purity: 99% CAS No.: 1073-26-3 Molecular Formula: C7H9NO Formula Weight: 123.15 Melting Point: 48-51° MDL No.: MFCD01696449
Fórmula: C₇H₉NO
Ponto de Fusão: 48…51 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01696449
Número CAS: 1073-26-3
EINECS: 214-026-7