Print…
6-Acetamidohexanoic acid hydrate 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
B23623.06 B23623.14
B23623.06EA 33.2 EUR
B23623.06 B23623.14
6-Acetamidohexanoic acid hydrate 99%
6-Acetamidohexanoic acid hydrate
Purity: 99% CAS No.: 57-08-9 Molecular Formula: C8H15NO3.xH2O Formula Weight: 173.21(anhy) Melting Point: 102-106° MDL No.: MFCD00004424
Fórmula: C₈H₁₅NO₃·xH₂O
Ponto de Fusão: 102…106 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004424
Número CAS: 57-08-9
EINECS: 200-310-8
Merck Index: 14,45